SML0873
Y16
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[[3-[(3-Methylphenyl)methoxy]phenyl]methylene]-1-phenyl-3,5-pyrazolidinedione
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
, faint yellow to dark orange
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.