Merck
RAB0546
Sigma-Aldrich
Human LAG3 / Lymphocyte Activation Gene 3 Protein ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 45 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... LAG3(3902)
Általános leírás
This ELISA antibody pair detects human Lymphocyte Activation Gene 3 Protein.
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lawrence P Andrews et al.
Science immunology, 5(49) (2020-07-19)
Mechanisms of resistance to cancer immunotherapy remain poorly understood. Lymphocyte activation gene-3 (LAG3) signaling is regulated by a disintegrin and metalloprotease domain-containing protein-10 (ADAM10)- and ADAM17-mediated cell surface shedding. Here, we show that mice expressing a metalloprotease-resistant, noncleavable LAG3 mutant
Yingying Sun et al.
International journal of hematology, 112(6), 757-763 (2020-08-14)
To investigate the expression of lymphocyte activation gene 3(LAG3) on CD8+T effector cells (Teffs), CD4+ Teffs and regulatory T cells (Tregs) in patients with severe aplastic anemia (SAA). We detected the expression of LAG3 on CD8+ Teffs, CD4+ Teffs and