Fontos dokumentumok
8.52219
Sigma-Aldrich
Fmoc-PABA-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-PABA-OH, N-α-Fmoc-p-aminobenzoic acid,Fmoc-4-Abz-OH
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H17NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
359.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥97.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
277 °C (decomposes)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
aromatic amine
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(c4ccc(cc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C22H17NO4/c24-21(25)14-9-11-15(12-10-14)23-22(26)27-13-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-12,20H,13H2,(H,23,26)(H,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGSYYBSAOANSLR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Standard building block for introduction of p-aminobenzoic acid residues by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-1211
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (DC (018A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.