SML0987
CCG-1423
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
CCG 1423, N-[2-[(4-Chlorophenyl)amino]-1-methyl-2-oxoethoxy]-3,5-bis(trifluoromethyl)-benzamide
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C18H13ClF6N2O3/c1-9(15(28)26-14-4-2-13(19)3-5-14)30-27-16(29)10-6-11(17(20,21)22)8-12(7-10)18(23,24)25/h2-9H,1H3,(H,26,28)(H,27,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSMXVSGJIDFLKP-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.