Merck
SML1745
Sigma-Aldrich
Raptinal
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
9H,9′H-9,9′-Bifluorene-9,9′-dicarbaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H18O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
386.44
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=CC(C1=C2C=CC=C1)(C3(C=O)C4=C(C5=C3C=CC=C5)C=CC=C4)C6=C2C=CC=C6
InChI
1S/C28H18O2/c29-17-27(23-13-5-1-9-19(23)20-10-2-6-14-24(20)27)28(18-30)25-15-7-3-11-21(25)22-12-4-8-16-26(22)28/h1-18H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLANOOJJBKXTMI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Raptinal showed complete cytochrome c release within 30 minutes and caspase-3 activation within one hour of exposure (10 μM). Despite its general cytotoxicity in both cancer and non-cancer cell cultures (Cell death induction EC50 = 0.6-3.4 μM in 24 hr), no hematologic toxicity was observed 7 days following single 60 mg/kg i.v. dosing in mice. Studies show that daily i.p. injection (20 mg/kg) is efficacious in suppressing murine B16-F10 melanoma and 4T1 breast cancer expansion in vivo (by ~60% and 50% in 6 days, respectively).
Biokémiai/fiziológiai hatások
A rapid activator of mitochondrial pathway-mediated intrinsic apoptosis
Raptinal is a cell-permeable bifluorene-dicarbaldehyde compound that acts as a rapid activator of mitochondrial pathway-mediated intrinsic apoptosis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)