527450
Imidazolo-oxindole PKR inhibitor C16
≥90% (HPLC), solid, PKR inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
PKR Inhibitor, Double-stranded RNA-dependent Protein Kinase Inhibitor, C16, Double-stranded RNA-activated Protein Kinase Inhibitor I, EIF2AK2 Inhibitor I
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
PKR Inhibitor, The PKR Inhibitor, also referenced under CAS 608512-97-6, controls the biological activity of PKR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
orange to orange-brown
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(nc1)ccc3c2\C(=C\c4nc[nH]c4)\C(=O)N3
InChI
1S/C13H8N4OS/c18-13-8(3-7-4-14-5-15-7)11-9(17-13)1-2-10-12(11)19-6-16-10/h1-6H,(H,14,15)(H,17,18)/b8-3-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFBGXTUGODTSPK-BAQGIRSFSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
PKR
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Jammi, N.V., et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Commun.308, 50.
WGK
WGK 3