Merck
PZ0187
Sigma-Aldrich
Begacestat
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-Chloro-N-[(1S)-3,3,3-trifluoro-1-(hydroxymethyl)-2- (trifluoromethyl)propyl] thiophene-2-sulfonamide, GSI-953
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H8ClF6NO3S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
391.74
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥15 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)s1)C(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8ClF6NO3S2/c10-5-1-2-6(21-5)22(19,20)17-4(3-18)7(8(11,12)13)9(14,15)16/h1-2,4,7,17-18H,3H2/t4-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSXOKXJMVRSARX-SCSAIBSYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Begacestat (GSI-953) is a selective γ-secretase inhibitor that selectively inhibits cleavage of APP over Notch.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Dingding Mo et al.
Cells, 9(10) (2020-10-03)
Alzheimer's disease (AD) is an age-related detrimental dementia. Amyloid beta peptides (Aβ) play a crucial role in the pathology of AD. In familial AD, Aβ are generated from the full-length amyloid beta precursor protein (APP) via dysregulated proteolytic processing; however