565788
β-Secretase Inhibitor IV
≥98% (HPLC), solid, β-secretase inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
β-Secretase Inhibitor IV, BACE Inhibitor C3
About This Item
Javasolt termékek
product name
β-Secretase Inhibitor IV, β-Secretase Inhibitor IV, CAS 797035-11-1, is a cell-permeable inhibitor that binds to BACE-1 active site and blocks its proteolytic activity (IC₅₀ = 15 nM for human BACE-1).
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C31H38N4O5S/c1-21(23-12-8-5-9-13-23)33-30(37)24-17-25(19-27(18-24)35(2)41(3,39)40)31(38)34-28(16-22-10-6-4-7-11-22)29(36)20-32-26-14-15-26/h4-13,17-19,21,26,28-29,32,36H,14-16,20H2,1-3H3,(H,33,37)(H,34,38)/t21-,28+,29-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPNIQGRFZCTBEZ-SPTGULJVSA-N
Általános leírás
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biokémiai/fiziológiai hatások
BACE-1 human
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Stachel, S.J., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 6447.
WGK
WGK 1