579052
TAPI-2
TAPI-2, CAS 187034-31-7, is a hydroxamate-based inhibitor of MMPs and TACE. Inhibits the activation-induced shedding of L-selectin from neutrophils, eosinophils, and lymphocytes.
Szinonimák:
TAPI-2, N-(R)-[2-(Hydroxyaminocarbonyl)methyl]-4-methylpentanoyl-L- t-butyl-alanyl-L-alanine, 2-aminoethyl Amide, TNF-α Protease Inhibitor-2, N-(R)-[2-(Hydroxyaminocarbonyl)methyl]-4-methylpentanoyl-L-t-butyl-alanyl-L-alanine, 2-aminoethyl Amide, TNF-α Protease Inhibitor-2
Teszt
≥97% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
white
oldhatóság
ethanol: 5 mg/mL
water: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
MMPs
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Fiorucci, S., et al. 1998. Aliment. Pharmacol. Ther.12, 1139.
Hooper, N.M., et al. 1997. Biochem. J.321, 265.
Parvathy, S., et al. 1997. Biochem. J. 327, 37.
Arribas, J., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 11376.
WGK
WGK 3
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.