579053
TAPI-1
≥97% (HPLC), liquid, MMP and TACE inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
InSolution TAPI-1
About This Item
Javasolt termékek
product name
TAPI-1, InSolution, ≥97%, inhibits MMPs and TACE
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
MMPs and TACE
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.