Fontos dokumentumok
SML0564
PD153035 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[(3-Bromophenyl)amino]-6,7-dimethoxyquinazoline hydrochloride, AG 1517, PD 153035, SU 5271, ZM 252868
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1cc2ncnc(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OC
InChI
1S/C16H14BrN3O2.ClH/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)18-9-19-16(12)20-11-5-3-4-10(17)6-11;/h3-9H,1-2H3,(H,18,19,20);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJOKWAWPAPMNIM-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Cikkek
Our company offers many products related to EGFR for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology