ZRB2456
Anti-CAM-cysteine Antibody, clone 4E7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Carbamidomethyl-cysteine;CAM-cys
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4E7, recombinant monoclonal
leírás
4E7 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
carbamidomethylation (cam) (Cys)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293 cells treated with Iodoacetamide.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected CAM-cysteine modified proteins in lysate from HEK293 cells treated with Iodoacetamide (1 mM for 10 min), but not in untreated cells.
Tested applications
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): A series of dilution from a representative lot detected CAM-cysteine modified proteins in HEK293 cells treated treated with Iodoacetamide (IAM).
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lo detected CAM-cysteine modified proteins in HEK293 cells treated with Iodoacetamide (IAM).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CAM-cysteine modified proteins in HEK293 cells treated with Iodoacetamide (IAM).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293 cells treated with Iodoacetamide.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected CAM-cysteine modified proteins in lysate from HEK293 cells treated with Iodoacetamide (1 mM for 10 min), but not in untreated cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)