5.33169
BET Inhibitor, I-BET726
Szinonimák:
BET Inhibitor, I-BET726, BET Inhibitor, BET726, GSK1324726A, 4-((2S,4R)-1-Acetyl-4-((4-chlorophenyl)amino)-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)benzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
light yellow
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Biokémiai/fiziológiai hatások
BET
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Wyce, A., et al. 2013. Plos One.8, e72967.
WGK
WGK 3