Fontos dokumentumok
G3798
10074-G5
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Biphenyl-2-yl-(7-nitrobenzo[1,2,5]oxadiazol-4-yl)amine, N-2-Biphenylyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, N-[1,1′-Biphenyl-2-yl]-7-nitro-2,1,3-Benzoxadiazol-4-amine
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
red
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Nc2ccccc2-c3ccccc3)c4nonc14
InChI
1S/C18H12N4O3/c23-22(24)16-11-10-15(17-18(16)21-25-20-17)19-14-9-5-4-8-13(14)12-6-2-1-3-7-12/h1-11,19H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMJPYSQOCBYMCF-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?