217699
RO-3306
≥95% (HPLC), solid, Cdk1 inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Cdk1 Inhibitor IV, RO-3306
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Cdk1 Inhibitor IV, RO-3306, RO-3306 is a cell-permeable, potent and ATP-competitive inhibitor of Cdk1 (Ki = 35 nM and 110 nM for Cdk1/B1 and Cdk1/A, respectively).
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
brown
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cdk1
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3