SML0882
Aurora-A Inhibitor I
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
TC‐S7010, N-(2-Chlorophenyl)-4-(2-(4-(2-(4-ethylpiperazin-1-yl)-2-oxoethyl)phenylamino)-5-fluoropyrimidin-4-ylamino)benzamide, N-(2-Chlorophenyl)-4-[[2-[[4-[2-(4-ethyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]phenyl]amino]-5-fluoro-4-pyrimidinyl]amino]-benzamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1c(nc(nc1)Nc4ccc(cc4)CC(=O)N5CCN(CC5)CC)Nc2ccc(cc2)C(=O)Nc3c(cccc3)Cl
InChI
1S/C31H31ClFN7O2/c1-2-39-15-17-40(18-16-39)28(41)19-21-7-11-24(12-8-21)36-31-34-20-26(33)29(38-31)35-23-13-9-22(10-14-23)30(42)37-27-6-4-3-5-25(27)32/h3-14,20H,2,15-19H2,1H3,(H,37,42)(H2,34,35,36,38)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AKSIZPIFQAYJGF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)