217721
RO-3306
≥95% (HPLC), liquid, Cdk1 inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
InSolution Cdk1 Inhibitor IV, RO-3306, 5-(6-Quinolinylmethylene)-2-((2-thienylmethyl)amino)-4(5H)-thiazolone, 5-(Quinolin-6-ylmethylene)-2-(thiophen-2-ylmethylamino)thiazol-4(5H)-one, 5-(Quinolin-6-ylmethylene)-2-(thiophen-2-ylmethylamino)thiazol-4(5H)-one, 5-(6-Quinolinylmethylene)-2-((2-thienylmethyl)amino)-4(5H)-thiazolone
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Cdk1 Inhibitor IV, RO-3306, InSolution, ≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)CNC2=NC(=O)\C(=C\c3cc4c(nccc4)cc3)\S2
InChI
1S/C18H13N3OS2/c22-17-16(24-18(21-17)20-11-14-4-2-8-23-14)10-12-5-6-15-13(9-12)3-1-7-19-15/h1-10H,11H2,(H,20,21,22)/b16-10-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XOLMRFUGOINFDQ-YBEGLDIGSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cdk1/B1 and Cdk1/A
Cdk2/E, PKCδ, and SGK
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)