SML0527
Epalrestat
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(5Z)-5-[(2E)-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ylidene]-4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidineacetic acid
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
yellow to orange
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
S1\C(=C/C(=C/c2ccccc2)/C)\C(=O)N(C1=S)CC(=O)O
InChI
1S/C15H13NO3S2/c1-10(7-11-5-3-2-4-6-11)8-12-14(19)16(9-13(17)18)15(20)21-12/h2-8H,9H2,1H3,(H,17,18)/b10-7+,12-8-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHNUOJQWGUIOLD-NFZZJPOKSA-N
Alkalmazás
- in the dahomey larvae diet fed forDrosophila
- for non-irradiated and X-ray irradiated human aldose reductase
- to test its protective effect in mice with bleomycin-induced pulmonary fibrosis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)