Fontos dokumentumok
I2892
Ifenprodil (+)-tartrate salt
Szinonimák:
α-(4-Hydroxyphenyl)-β-methyl-4-benzyl-1-piperidineethanol (+)-tartrate salt
About This Item
Javasolt termékek
tárolási hőmérséklet
room temp
Minőségi szint
SMILES string
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.CC(C(O)c1ccc(O)cc1)N2CCC(CC2)Cc3ccccc3.CC(C(O)c4ccc(O)cc4)N5CCC(CC5)Cc6ccccc6
InChI
1S/2C21H27NO2.C4H6O6/c2*1-16(21(24)19-7-9-20(23)10-8-19)22-13-11-18(12-14-22)15-17-5-3-2-4-6-17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*2-10,16,18,21,23-24H,11-15H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMPRDSPPYMZQBT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRINA(2907)
Általános leírás
Alkalmazás
- to test the action in a KCl-induced cortical spreading depression (CSD) animal
- to study its effects on electrophysiological properties and spontaneous spikes in neocortical pyramidal cells
- to investigate its therapeutic effects
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience