Fontos dokumentumok
R7150
Ro 25-6981 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
(αR)-(4-Hydroxyphenyl)-(βS)-methyl-4-(phenylmethyl)-1-piperidinepropanol hydrochloride hydrate
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
kezdeményező
Roche
SMILES string
O.Cl.C[C@@H](CN1CCC(CC1)Cc2ccccc2)[C@@H](O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C22H29NO2.ClH.H2O/c1-17(22(25)20-7-9-21(24)10-8-20)16-23-13-11-19(12-14-23)15-18-5-3-2-4-6-18;;/h2-10,17,19,22,24-25H,11-16H2,1H3;1H;1H2/t17-,22+;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEINQVNMUYISNW-HVDCVHHPSA-N
Géninformáció
human ... GRIN2B(2904)
Alkalmazás
- as NR2B antagonist for microinjecting rats to study the contribution of NR2B- and NR2A-containing N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) to the formation of trace and contextual memory in prefrontal cortex (PL)
- as NR2B antagonist to study the effect of the protein expression of hypoxic-ischemic injury NMDAR subunits 2A and 2B in the SVZ of neonatal rats
- to induce deleterious effects upon memory consolidation and long-term potentiation (LTP) generation in the hippocampus
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience