480415
NF023
A suramin analog that acts as a selective and direct G-protein antagonist for α-subunits of the Go/Gi group (EC₅₀ ~ 300 nM).
Szinonimák:
NF023, 8,8ʹ-[Carbonylbis(imino-3,1-phenylene)]bis-(1,3,5-naphthalenetrisulfonic Acid), 6Na, P2X Antagonist I, Purinergic Receptor P2X Antagonist I
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white to off-white
oldhatóság
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
α-subunits of the Go/Gi group of G-protein
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Soto, F., et al. 1999. Neuropharmacology38, 141.
Beindle, W., et al. 1996. Mol. Pharmacol.50, 415.
Freissmuth, M., et al. 1996. Mol. Pharmacol.49, 602.
WGK
WGK 1