553512
Rac1 Inhibitor II, Z62954982
InSolution, ≥93%
Szinonimák:
InSolution Rac1 Inhibitor II, Z62954982, Z62954982, 3-((3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methoxy)-N-(4-methyl-3-sulfamoyl-phenyl)benzamide
Teszt
≥93% (HPLC)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=CC=C(NC(C2=CC(OCC3=C(C)ON=C3C)=CC=C2)=O)C=C1S(N)(=O)=O
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)