Fontos dokumentumok
SML1654
R-Ketorolac
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
(+)-Ketorolac, (1R)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid;, (R)-(+)-ketorolac, (R)-Ketorolac
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D +162 to +178°, c = 1 in methanol
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(O)[C@H]1C2=CC=C(C(C3=CC=CC=C3)=O)N2CC1
InChI
1S/C15H13NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19)/t11-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OZWKMVRBQXNZKK-LLVKDONJSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)