Fontos dokumentumok
P0115
PAC-1
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(4-Benzylpiperazino)acetic acid (3-allyl-2-hyroxybenzylidene)hydrazide, 1-Piperazineacetic acid, 2-(phenylmethyl)-,[[2-hydroxy-3-(2-propenyl)phenyl]methylene]hyrrazide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
white
oldhatóság
DMSO: ≥10 mg/mL
deionized water: ≤2 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1c(CC=C)cccc1\C=N\NC(=O)CN2CCN(CC2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C23H28N4O2/c1-2-7-20-10-6-11-21(23(20)29)16-24-25-22(28)18-27-14-12-26(13-15-27)17-19-8-4-3-5-9-19/h2-6,8-11,16,29H,1,7,12-15,17-18H2,(H,25,28)/b24-16+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQNRVGJCPCNMKT-LFVJCYFKSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)