373260
Heat Shock Protein Inhibitor I
Heat Shock Protein Inhibitor I, CAS 218924-25-5 blocks the induction of HSP70, HSP72, and HSP105. Blocks the development of thermotolerance in a dose-dependent manner.
Szinonimák:
Heat Shock Protein Inhibitor I, KNK437, N-Formyl-3,4-methylenedioxy-benzylidine-γ-butyrolactam, Hsp70 Induction Inhibitor I
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white to light yellow
oldhatóság
DMSO: 3 mg/mL
olive oil: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N1(CCC(=Cc2cc3c(cc2)OCO3)C1=O)C=O
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Hsp70
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Yokota, S., et al. 2000. Cancer Res.60, 2942.
WGK
WGK 3