Merck
S5951
Sigma-Aldrich
SW02
Szinonimák:
4-(4-Bromophenyl)-5-(ethoxycarbonyl)-3,4-dihydro-6-methyl-2-oxo-1(2H)-pyrimidinebutanoic acid methyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H23BrN2O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
439.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(C)N(CCCC(=O)OC)C(=O)NC1c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C19H23BrN2O5/c1-4-27-18(24)16-12(2)22(11-5-6-15(23)26-3)19(25)21-17(16)13-7-9-14(20)10-8-13/h7-10,17H,4-6,11H2,1-3H3,(H,21,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFZRMRYVWWUQME-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
SW02 may be used in Hsp70-mediated cell signaling studies.
Biokémiai/fiziológiai hatások
SW02 is a specific activator/agonist of Hsp70. Hsp70 is of particular interest in diseases caused by protein misfolding, such as tau and Aβ in Alzheimer′s. SW02 increases Hsp70 ATPase activity, resulting in increased tau protein but not other disease-related proteins in cells. Hsp70 prevents aggregation of Aβ peptide, as shown by treatment with SW02.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rati Lama et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 168, 91-101 (2017-02-19)
Hexamethylene bis-acetamide inducible protein 1 (HEXIM1) is identified as a novel inhibitor of estrogen stimulated breast cell growth, and it suppresses estrogen receptor-α transcriptional activity. HEXIM1 protein level has been found to be downregulated by estrogens. Recently, HEXIM1 has been