Fontos dokumentumok
681674
Sigma-Aldrich
Wnt Pathway Inhibitor XI, CCT036477
The Wnt Pathway Inhibitor XI, CCT036477, also referenced under CAS 305372-78-5, controls the biological activity of Wnt Pathway. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Szinonimák:
Wnt Pathway Inhibitor XI, CCT036477, CCT036477, CRT Inhibitor VI, β-Catenin/Tcf Inhibitor VI
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H18ClN3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
347.84
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (1H-NMR)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(Nc4ncccc4)c2c3c([nH]c2C)cccc3
InChI
1S/C21H18ClN3/c1-14-20(17-6-2-3-7-18(17)24-14)21(15-9-11-16(22)12-10-15)25-19-8-4-5-13-23-19/h2-13,21,24H,1H3,(H,23,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFOHRIXRQPOHQZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A cell-permeable indole derivative that acts as an inhibitor of Wnt signaling and exhibits an inhibitory effect in a reporter cell line (IC50 = 4.6 µM) and demonstrates growth inhibition in multiple cancer cell lines, not by altering β-catenin accumulation but by blocking transcription at the β-catenin level. Displays reduced expression of Wnt target genes in myc and survivin-luciferase reporter assays, and exhibits in vivo activity by blocking the development of zebrafish at 20 µM and Xenopus embryos at 75 µM.
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following recontitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Ewan, K., et al. 2010. Cancer Res.70, 5963.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2