Fontos dokumentumok
SML0211
iCRT3
Szinonimák:
2-[[[2-(4-ethylphenyl)-5-methyl-4-oxazolyl]methyl]thio]-N-(2-phenylethyl)acetamide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCc1ccc(cc1)-c2nc(CSCC(=O)NCCc3ccccc3)c(C)o2
InChI
1S/C23H26N2O2S/c1-3-18-9-11-20(12-10-18)23-25-21(17(2)27-23)15-28-16-22(26)24-14-13-19-7-5-4-6-8-19/h4-12H,3,13-16H2,1-2H3,(H,24,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTDYVSIBWGVBKU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- for β- catenin inhibition in dual luciferase assay
- to inhibit β-catenin /TCF interactions and their transcriptional activity
- as wingless/tailess (wnt) antagonist, to determine Wnt/β-catenin signaling is essential for PROX1-mediated regulation of forkhead box protein C2 (FOXC2)(3)catenin inhibition in dual luciferase assay
- to inhibit β- catenin /TCF interactions and their transcriptional activity
- as wingless/tailess (wnt) antagonist, to determine Wnt/β-catenin signaling is essential for PROX1-mediated regulation of forkhead box protein C2 (FOXC2)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3