Fontos dokumentumok
SMB00472
Palmatine chloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Berbinium, Dibenzo[a,g]quinolizinium,5,6-dihydro-2,3,9,10-tetramethoxychloride, Fibrauretin chloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COC1=CC2=C(C=C1OC)CC[N+]3=CC4=C(OC)C(OC)=CC=C4C=C32.[Cl-]
InChI
1S/C21H22NO4.ClH/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4;/h5-6,9-12H,7-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLQYRXCUPVKSAW-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3