Fontos dokumentumok
SMB00377
Magnoflorine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(6aS)-2,10-dimethoxy-6,6-dimethyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinoline-6-ium-1,11-diol
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1=C(OC)C=C2CC[N+](C)(C)[C@@]3([H])CC4=CC=C(OC)C(O)=C4C1=C32
InChI
1S/C20H23NO4/c1-21(2)8-7-12-10-15(25-4)20(23)18-16(12)13(21)9-11-5-6-14(24-3)19(22)17(11)18/h5-6,10,13H,7-9H2,1-4H3,(H-,22,23)/p+1/t13-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLRXAIKMLINXQY-ZDUSSCGKSA-O
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)