Merck
00900585
Berberine chloride
primary reference standard
Szinonimák:
Berberine chloride form, Natural Yellow 18
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H18ClNO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
371.81
Colour Index szám:
75160
Beilstein:
3836585
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352210
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
HWI
SMILES string
COC1=C(C=[N+](CCC2=C3C=C4C(OCO4)=C2)C3=C5)C5=CC=C1OC.[Cl-]
InChI
1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Alkalmazás
Fluorescent stain for heparin in mast cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
An alkaloid with weak antibiotic properties. Substrate for MDR efflux pumps. Antimicrobial activities of berberine is potentiated by the MDR inhibitor 5´-methoxyhydnocarpin (5´-MHC). Berberine upregulates the expression of Pgp in hepatoma cells. Treatment with berberine potentially results in the reduced accumulation of chemotherapeutic drugs.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)