Merck
PHL89490
Palmatine chloride
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Berbinium, Dibenzo[a,g]quinolizinium,5,6-dihydro-2,3,9,10-tetramethoxychloride, Fibrauretin chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H22ClNO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
387.86
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
COC1=CC2=C(C=C1OC)CC[N+]3=CC4=C(OC)C(OC)=CC=C4C=C32.[Cl-]
InChI
1S/C21H22NO4.ClH/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4;/h5-6,9-12H,7-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLQYRXCUPVKSAW-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)