Fontos dokumentumok
SBR00031
MIT HCl Ready Made Solution
(10 mg MIT/mL)
Szinonimák:
2-Methyl-1,2-thiazol-3-one, Methylisothiazolinone HCl, Methylisothiazolinone hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
(10 mg MIT/mL)
1%
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C4H5NOS.ClH/c1-5-4(6)2-3-7-5;/h2-3H,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJXPQSRCFCPWQQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in research on the effects of the N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor antagonist kynurenic acid on human cortical development
- as a cytotoxic substance to investigate its effect on bronchial epithelial cells (BEAS-2B cells) and its role in apoptotic cell death
- to research the effects of tyrosine phosphorylation on focal adhesion kinase (FAK) activity in the development of neural axons and dendrites
Biokémiai/fiziológiai hatások
Activity Spectrum: Active against Gram-positive and Gram-negative bacteria, as well as fungi, when used in combination with methylchloroisothiazolinone (MCI)
Tulajdonságok és előnyök
- Ready available solution reduce the need for preparation time
- Commonly used in Cell Biology and Biochemical applications
- High quality antibiotic suitable for mulitple research applications
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)