Merck
B4526
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-mannopyranoside
≥93%
Szinonimák:
X-Man
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H15BrClNO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
408.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
Minőségi szint
Teszt
≥93%
form
powder
oldhatóság
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11-,12+,13+,14+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPIFSICVWOWJMJ-HAAGFXOZSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3