Fontos dokumentumok
561487
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
97%
Szinonimák:
1,2-Benzisothiazolone, 1,2-Benzoisothiazol-3-one, 1,2-benzothiazoline-3-one, 2,3-Dihydro-1,2-benzothiazol-3-one, 3-Hydroxy-1,2-benzisothiazole, Benzisothiazolin-3-one
Teszt
97%
Forma
solid
mp
154-158 °C (lit.)
SMILES string
Oc1nsc2ccccc12
InChI
1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMSMPAJRVJJAGA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
of Acyl Azide