Fontos dokumentumok
SBR00014
Daptomycin Ready Made Solution
1 mg/mL in DMSO
Szinonimák:
N-decanoyl-L-tryptophyl-L-asparaginyl-L-aspartyl-L-threonylglycyl-L-ornithyl-L-aspartyl-D-alanyl-L-aspartylglycyl-D-seryl-threo-3-methyl-L-glutamyl-3-anthraniloyl-L-alanine[egr]1-lactone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Streptomyces roseosporus
Minőségi szint
leírás
Ready Made Solution
Forma
liquid
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
koncentráció
1 mg/mL in DMSO
szín
colorless to faint yellow
antibiotikus hatásspektrum
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(NCC(N[C@H](CCCN)C(N[C@@H](CC(O)=O)C(N[C@H](C)C(N[C@@H](CC(O)=O)C(NC1)=O)=O)=O)=O)=O)[C@@H](NC([C@H](CC(O)=O)NC([C@@H](CC(N)=O)NC([C@H](CC2=CNC3=C2C=CC=C3)NC(CCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)[C@@H](C)OC([C@H](CC(C4=C(N)C=CC=C4)=O)NC([C@@]([C@H](C)CC(O)=O)([H])NC(
InChI
1S/C72H101N17O26/c1-5-6-7-8-9-10-11-22-53(93)81-44(25-38-31-76-42-20-15-13-17-39(38)42)66(108)84-45(27-52(75)92)67(109)86-48(30-59(102)103)68(110)89-61-37(4)115-72(114)49(26-51(91)40-18-12-14-19-41(40)74)87-71(113)60(35(2)24-56(96)97)88-69(111)50(34-90)82-55(95)32-77-63(105)46(28-57(98)99)83-62(104)36(3)79-65(107)47(29-58(100)101)85-64(106)43(21-16-23-73)80-54(94)33-78-70(61)112/h12-15,17-20,31,35-37,43-50,60-61,76,90H,5-11,16,21-30,32-34,73-74H2,1-4H3,(H2,75,92)(H,77,105)(H,78,112)(H,79,107)(H,80,94)(H,81,93)(H,82,95)(H,83,104)(H,84,108)(H,85,106)(H,86,109)(H,87,113)(H,88,111)(H,89,110)(H,96,97)(H,98,99)(H,100,101)(H,102,103)/t35?,36-,37?,43+,44+,45+,46+,47+,48+,49+,50-,60+,61?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOAKLVKFURWEDJ-OFNKPWESSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
The mode of action of daptomycin is quite different from that of any other antibiotic. Daptomycin binds to bacterial membranes and causes a rapid depolarization of membrane potential. This loss of membrane potential causes inhibition of protein, DNA, and RNA synthesis, which results in bacterial cell death.
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F
Lobbanási pont (C)
87 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)