SAB4200745
Anti-Protein A antibody, Mouse Monoclonal
clone SPA-27, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-IgG binding protein A, Anti-SpA, Anti-Staphylococcal protein A, Anti-Staphylococcus ayreus protein A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SPA-27, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~42 kDa
faj reaktivitás
Staphylococcus aureus
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg/test using purified protein A from Staphylococcus aureus
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 10 μg/mL of protein A from Staphylococcus aureus for coating. To reduce nonspecific binding we recommend on detection using a secondary anti-mouse, F(ab’)2 fragment antibody
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1