Fontos dokumentumok
S7656
Anti-Staphylococcal Enterotoxin A antibody produced in rabbit
whole antiserum
Szinonimák:
Anti-Ent A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
Staphylococcus aureus
technika/technikák
dot blot: 1:20,000 using using purified Staphyloccal Enterotoxin A immobilized on nitrocellulose membranes (protein concentation: 50 ng/dot).
indirect ELISA: 1:20,000 using using Staphylococcal enterotoxin A
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1