MAB045P
Anti-Fluorescein (FITC) Antibody, clone 5D6.2, Peroxidase conjugated
clone 5D6.2, Chemicon®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5D6.2, monoclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Alkalmazás
Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3