Fontos dokumentumok
SAB5702276
Sigma-Aldrich
Anti-FITC/5-FAM/6-FAM Antibody, clone 6V10D5, Rabbit Monoclonal
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
klón:
6V10D5, monoclonal
application:
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
6V10D5, monoclonal
Forma
liquid
koncentráció
1.00 mg/mL
szín
colorless
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Immunogén
FITC
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Alkalmazás
ELISA, WB
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)