Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB5701390
Sigma-Aldrich
Anti- β-Catenin antibody produced in mouse
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
klón:
monoclonal
application:
WB
faj reaktivitás:
rat, human, mouse
technika/technikák:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
Forma
liquid
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
1.51 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CTNNB1(1499)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is part of a complex of proteins that constitute adherens junctions (AJs). AJs are necessary for the creation and maintenance of epithelial cell layers by regulating cell growth and adhesion between cells. The encoded protein also anchors the actin cytoskeleton and may be responsible for transmitting the contact inhibition signal that causes cells to stop dividing once the epithelial sheet is complete. Finally, this protein binds to the product of the APC gene, which is mutated in adenomatous polyposis of the colon. Mutations in this gene are a cause of colorectal cancer (CRC), pilomatrixoma (PTR), medulloblastoma (MDB), and ovarian cancer. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Aug 2016]
Immunogén
Recombinant protein of human β-Catenin.
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.05% sodium azide,0.2% BSA,40% glycerol,pH7.4.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)