ZRB05665
Anti-beta Catenin Antibody, clone 3J7, ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Catenin beta-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit (recombinant)
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3J7, recombinant monoclonal
monoclonal
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 85.5 kDa
observed mol wt ~85 kDa
faj reaktivitás
human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... , PRO2286(1499)
Általános leírás
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected beta-Catenin in HUVEC and A431 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected beta- Catenin in human pancreas tissue sections.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1