06-734
Anti-β-Catenin Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
catenin (cadherin-associated protein), beta 1 (88kD), catenin (cadherin-associated protein), beta 1 (88kDa), catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, rat, rabbit, bovine, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
Általános leírás
β-Catenin is composed of three domains: a central armadillo repeat domain and two N- and C-terminal tails. β-catenin can be phosphorylated by serine-threonine kinase, such as GSK-3. The phosphorylated β-catenin affects the protein association of β-catenin to E-cadherin and α-cateinin that occurs in the cell. This process can be reversed by de-phosphorylation of β-catenin.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
5 μg of a previous lot immunoprecipitated β-Catenin from 500 μg of A431 membrane fraction lysate.
Immunocytochemistry:
1-5 μg/mL of a previous lot showed positive immunostaining for β-catenin at cell-cell junctions of A431 cells fixed with 4% paraformaldehyde and permeabilized with 0.25% Triton™ X-100.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected beta-Catenin in A431 and HUVEC cell lines.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis:
0.1-1 μg/mL of this lot detected β-catenin in an A431 total cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1