PLA0230
Rabbit anti-Beta-catenin Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Szinonimák:
88kDa, CTNNB, MRD19, armadillo, beta 1, beta 1 (88kD), beta-catenin, catenin (cadherin-associated protein)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
ChIP: 4-30 μg
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
elérési szám
NP_001895.1
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rabbit ... Beta-catenin(1499)
Immunogén
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)