Fontos dokumentumok
C2206
Anti-β-Catenin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Szinonimák:
Anti-CTNNB, Anti-EVR7, Anti-MRD19, Anti-NEDSDV, Anti-armadillo
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
molekulatömeg
antigen 88-94 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
several mammalian species
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
dot blot: suitable using the immunogen and related peptides conjugated to BSA
immunocytochemistry: 1:2,000 using cultured MDBK cells
immunohistochemistry: 1:2,000 using bovine kidney frozen sections
western blot: 1:4,000 using cultured MDBK cells
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- co-immunoprecipitation
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunoperoxidase assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.