MABN221
Anti-NCAM1 Antibody, clone 11G7.1
clone 11G7.1, from mouse
Szinonimák:
Neural cell adhesion molecule 1, N-CAM-1, NCAM-1, CD56
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
11G7.1, monoclonal
faj reaktivitás
rat, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Ncam1(24586)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected NCAM1 in rat hippocampus and rat cerebral cortex tissues.
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NCAM1 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat brain tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1