Fontos dokumentumok
N8912
Monoclonal Anti-NG2 antibody produced in mouse
clone 132.38, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Chondroitin Sulfate Proteoglycan Melanoma-associated, Anti-MCSP, Anti-MCSPG, Anti-MEL-CSPG MSK16 Chondroitin Sulfate Proteoglycan NG2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
132.38, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
rat
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1 μg/mL using rat brain neonatal extract
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Cspg4(81651)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3