Fontos dokumentumok
SAB4200688
Anti-Bovine Serum Albumin antibody, Mouse monoclonal
clone BSA-33, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BSA-33, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~70 kDa
faj reaktivitás
sheep (highly reactive ), horse (less reactive ), dog (less reactive ), turkey (less reactive ), goat (highly reactive )
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using Fetal Bovine Serum.
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using Fetal Bovine Serum.
indirect ELISA: 0.03-0.075 μg/mL using 5 μg/mL BSA for coating.
izotípus
IgG2a
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
dog ... Alb(403550)
horse ... Alb(100034206)
sheep ... Alb(443393)
Általános leírás
Immunogen
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1