Fontos dokumentumok
A6684
Monoclonal Anti-Albumin antibody produced in mouse
clone HSA-11, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-AFP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HSA-11, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
gibbon, baboon, human, rhesus monkey
nem léphet reakcióba
turkey, feline, hamster, pigeon, rat, marmoset, pig, bovine, canine, donkey, guinea pig, rabbit, chicken, sheep, goat
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: 1:10,000
western blot: 1:5,000
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ALB(213)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunofluorescence
- staining
- double staining
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblot
- immunohistochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)