07-248
Anti-BSA (Bovine Serum Albumin) Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, bovine, human, horse, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... Alb(280717)
horse ... Alb(100034206)
human ... ALB(213)
mouse ... Alb(11657)
rat ... Alb(24186)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags